Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cinnamaldehyde
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
InChI key
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
General description
Application
- Cinnamomum cassia Bark Powder
- Cinnamomum cassia Bark
- Cinnamomum cassia Twig
- Cinnamomum cassia Twig Powder
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description analytical standard | description 97% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products | application(s) - |
| API family cinnamaldehyde | API family - | API family - | API family - |
| agency USP | agency traceable to USP 1133897 | agency - | agency - |
Cinnamaldehyde reference material for USP compliance | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinnamaldehyde
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?