PHR3189
Isobutyl acetate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1347802
Densità del vapore
>4 (vs air)
Tensione di vapore
15 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
793 °F
Limite di esplosione
10.5 %
Confezionamento
pkg of 1.2 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. eboll.
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−99 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)