94823
Isobutyl acetate
analytical standard
Sinonimo/i:
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
>4 (vs air)
Tensione di vapore
15 mmHg ( 20 °C)
Saggio
>99.8% (GC)
Temp. autoaccensione
793 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
n20/D 1.390
P. eboll.
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−99 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Isobutyl acetate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in wine samples, aqueous essence and fresh fruit puree of musk melon using different chromatography techniques.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?