PHR2679
Ranolazine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Sinonimo/i:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(piperazin-1-yl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-piperazineacetamide
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1598777
Famiglia di API
ranolazine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+H]2(CC[N+H2]CC2)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18)/p+2
NJKRFQIWDJSYOK-UHFFFAOYSA-P
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)