Documenti fondamentali
1598744
USP
Ranolazina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-4-[2-idrossi-3-(o-metossifenossi)propil]-1-piperazinaceto-2′,6′-xilidide, (±)-N-(2,6-dimetilfenil)-4-[2-idrossi-3-(2-metossifenossi)propil]piperazin-1-ilacetamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 409.00
CHF 409.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 409.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H33N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 409.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ranolazine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N2(CCN(CC2)CC(=O)Nc3c(cccc3C)C)CC(O)COc1c(cccc1)OC
InChI
1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29)
XKLMZUWKNUAPSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Applicazioni
Ranolazina standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)