PHR1681
Benzalkonium Chloride solution
50%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Benzalkonium chloride solution, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Benzalkonium Chloride 50% Solution, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001060
traceable to USP 1050993
Famiglia di API
benzalkonium chloride
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?