PHR2225
Ethyl 4-Nitrobenzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ethyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1265300
Famiglia di API
benzocaine
Forma fisica
crystals
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
55-59 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)