Documenti fondamentali
72940
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-nitrobenzoate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester, Ethyl p-nitrobenzoate
Scegli un formato
100 G
CHF 51.00
CHF 51.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 51.00
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Beilstein:
1912879
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 51.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
Punto di fusione
55-59 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitro
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Neil R Hartman et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 70(1), 182-188 (2014-07-11)
The clinical use of local anesthetic products to anesthetize mucous membranes has been associated with methemoglobinemia (MetHba), a serious condition in which the blood has reduced capacity to carry oxygen. An evaluation of spontaneous adverse event reporting of MetHba submitted