PHR1554
Eptano
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1304209
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Confezionamento
ampule of 3x1.2 mL each
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?