Documenti
650536
Sigma-Aldrich
Eptano
greener alternative
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730763
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.0001% non-volatiles
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Residuo alogenato
≤2 μg/L (as heptachlor epoxide)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3850-1.3890
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Solubilità
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.0
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
Compatibilità
corresponds for IR spectroscopy
applicazioni
food and beverages
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nostro impegno è fornire prodotti alternativi verdi che aderiscano ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. L′eptano è un solvente da preferire a fini ambientali ed è un′alternativa verde all′esano per HPLC e GC, per cui è stato valorizzato tra i “Solventi e sostanze ausiliarie più sicuri”. Per maggiori informazioni fare clic qui.
L′eptano (n-eptano) è un combustibile di riferimento primario (PRF) per la valutazione del numero di ottani dei combustibili nei motori a combustione interna. Il suo numero di cetano riportato è 56. Sono stati proposti studi sul meccanismo e la cinetica della sua ossidazione nei reattori di flusso, nei tubi d′urto e nelle macchine a compressione rapida. La decomposizione termica è stata studiata in condizioni diverse di temperatura e pressione. È stata studiata la deidrogenazione ossidativa in presenza di vanadio come catalizzatore supportato da ossido di magnesio. È stato segnalato che l′idroisomerizzazione dell′n-eptano catalizzata da fosfuro di molibdeno supportato su Hβ zeolite (MoP/Hβ) viene potenziata dal doping con metalli secondari (Cr, Ni o Ce).
Applicazioni
Alternative verdi dell′esano in HPLC.
Spettrofotometria.
Analisi ambientale.
L′eptano (n-eptano) può essere usato:
  • Per comporre le miscele di solventi per la purificazione di derivati N-acilpirrolidinici degli esteri metilici degli acidi grassi (FAME) via TLC (cromatografia su strato sottile).
  • Per generare alcoli ed eptanoni chirali, attraverso la doppia ossidazione di cellule intere.
  • Come solvente nella sintesi di isopropil acetato, attraverso l′esterificazione dell′acido acetico con alcol isopropilico catalizzata da lipasi immobilizzata su silice.
Caratteristiche e vantaggi
Alternativa verde all′esano
Altre note
Analisi dei residui di pesticidi (come epossido di eptacloro) <2 μg/L
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic Z560723.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Eptano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.04360
Eptano
n-eptano for analysis EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
n-eptano
Eptano United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1304209
Eptano
n-eptano EMPLURA&#174;
Supelco
1.04365
n-eptano
High pressure pyrolysis of n-heptane.
Chakraborty JP and Kunzru D.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 86(1), 44-52 (2009)
Hydroisomerization of n-heptane over MoP/Hβ catalyst doped with metal additive.
Liu P, et al.
Fuel Processing Technology, 131, 311-316 (2015)
Activation of n-Heptane: A Study with VMgO Catalysts.
Dasireddy VDBC, et al.
Catalysis Letters, 144(4), 590-597 (2014)
Whole-cell double oxidation of n-heptane.
Muller CA, et al.
Journal of Biotechnology, 191, 196-204 (2014)
Madan Lal Verma et al.
Enzyme research, 2011, 919386-919386 (2011-05-24)
Selective production of fragrance fatty acid ester from isopropanol and acetic acid has been achieved using silica-immobilized lipase of Bacillus cereus MTCC 8372. A purified thermoalkalophilic extracellular lipase was immobilized by adsorption onto the silica. The effects of various parameters
Contenuto correlato
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).