Documenti fondamentali
PHL89701
Harmalol hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
11-Hydroxyharmalan hydrochloride, Harmidol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 261.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥80.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].N1CCC2=C3C(=CC(=O)C=C3)NC2=C1C.[H+]
InChI
1S/C12H12N2O.ClH/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12;/h2-3,6,13-14H,4-5H2,1H3;1H
LRNHCUPADIPJOY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)