Documenti fondamentali
PHL85750
5-Hydroxy 4′,7-dimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′-Methoxytectochrysin, Acacetin 7-methyl ether, Apigenin 4′,7-dimethyl ether, Genkwanin 4′-methyl ether
Scegli un formato
10 MG
CHF 453.00
CHF 453.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 453.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 453.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(19)17-13(18)7-12(21-2)8-16(17)22-15/h3-9,18H,1-2H3
LZERJKGWTQYMBB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)