PHL89700
Harmaline
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydroharmine, 4,9-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido[3,4-b]indole, Dihydroharmine, Harmalol methyl ether, Harmidine, NSC 407285
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
232-234 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Acylated harmalines via Friedel-Crafts reaction
- Phenacyl derivatives of 1-methyl-7-methoxy-β-carbolines as central nervous system affectors
- Palladium harmaline DMSO chloro complex as anti-tumor agent
Natural product scaffold in preparation of:
- Trypanothione reductase inhibitors†
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)