Documenti fondamentali
41467
Supelco
Harmane
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, Aribine
Scegli un formato
50 MG
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 104.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
143898
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
Stringa SMILE
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
I1 imidazoline binding site agonist.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)