Documenti fondamentali
PHL89613
Cucurbitacin E-2-O-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Elaterinide
Scegli un formato
10 MG
CHF 430.00
CHF 430.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 430.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H54O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 430.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)(C)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
InChI
1S/C38H54O13/c1-18(40)51-33(2,3)13-12-25(42)38(9,48)30-21(41)15-35(6)24-11-10-19-20(37(24,8)26(43)16-36(30,35)7)14-22(31(47)34(19,4)5)49-32-29(46)28(45)27(44)23(17-39)50-32/h10,12-14,20-21,23-24,27-30,32,39,41,44-46,48H,11,15-17H2,1-9H3/b13-12+/t20-,21-,23-,24+,27-,28+,29-,30+,32-,35+,36-,37+,38+/m1/s1
QKEJRKXVLGOJMB-YYBMGDPWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)