R3277
Rutaecarpine
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8,13-Dihydroindolo[2′,3′:3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, Rhetine, Rutecarpine
Saggio
>98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble 18 mg/mL (clear yellow solution)
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N2CCc3c([nH]c4ccccc34)C2=Nc5ccccc15
InChI
1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2
ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A1(1543) , CYP1A2(1544) , CYP1B1(1545)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges