Vai a
SML0577
Cucurbitacin E
≥95% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
α-Elaterin, α-Elaterine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Risparmia il 15% sul prezzo di listino*
Utilizza il codice SAVE15 nel carrello. Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 193.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H44O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 193.00
Salva 15% con il codice SAVE15
Sconto Esclusivo Online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -60 to -75°, c = 0.7 (CDCl3)
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
InChI key
NDYMQXYDSVBNLL-MUYMLXPFSA-N
Application
Cucurbitacin E has been used as a cofilin inhibitor. It is also used as a F-actin stabilizer to prevent membrane-associated periodic skeleton (MPS) loss and protect from axonal fragmentation.
Biochem/physiol Actions
Cucurbitacin E is a potent inhibitor of actin depolymerization.
Cucurbitacin E is a potent inhibitor of actin depolymerization. Cucurbitacin E is more active than jasplakinolide, and has a different mechanism of action, binding to a different site. Cucurbitacin E binds specifically to filamentous actin (F-actin) forming a covalent bond at residue Cys257, but not to monomeric actin (G-actin), stabilizing F-actin, without affecting actin polymerization or nucleation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL80013PHL84046TA9H9A9A46E0
Cucurbitacin E phyproof® Reference Substance
PHL80013
Cucurbitacin E
Cucurbitacin A phyproof® Reference Substance
PHL84046
Cucurbitacin A
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cucurbitacin E
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)