Documenti fondamentali
PHL89319
Rutaecarpine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
8,13-Dihydro­indolo[2′,3′:3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, Rhetine, Rutecarpine
Scegli un formato
10 MG
CHF 233.00
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 233.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 233.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1N2CCc3c([nH]c4ccccc34)C2=Nc5ccccc15
InChI
1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2
ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Delayed rectifier K+ channel blocker. Inhibits platelet aggregation; vasoldilator.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)