Documenti fondamentali
PHL80201
Coniine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(±)-2-Propylpiperidine hydrochloride, DL-Coniin hydrochloride
Scegli un formato
20 MG
CHF 529.00
CHF 529.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
CHF 529.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.69
Beilstein:
6116710
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 529.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
~210 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
JXBWZNQZRWZJIR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)