P0431
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from animal tissue
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteose Peptone, Enzymatic hydrolysate
Origine biologica
bovine
plant
Livello qualitativo
Stato
powder
Tenore di azoto
10.0-15.5% total
Perdita
≤5% loss on drying
pH
6.6-7.6
applicazioni
food and beverages
microbiology
Stringa SMILE
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.