91249
Peptone from meat, bacteriological
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from bovine meat, Bacteriological peptone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine heart
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
amino-nitrogen, ≥3%
chloride (as NaCl), ≤3%
total nitrogen (N), ≥14%
Condizioni di stoccaggio
protect from light at room temperature
Residuo alla calcinazione
≤8%
Perdita
≤6% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown)
applicazioni
microbiology
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?