914401
Titanium dioxide milled nanofibers
anatase/rutile
Sinonimo/i:
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase/rutile
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Livello qualitativo
Stato
nanofiber
powder (fluffy)
Diam. × Lungh. fibre
200-800 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Area superficiale
10 m2/g
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 2.7
Dimens. cella primitiva
(anatase-rutil
Typical Size of Crystallites: 10 nm)
Stringa SMILE
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.