This product is a Reference Standard supplied by the European Pharmacopoeia (EP). The solubility of this product is provided. The identical compound is also available as a research grade product, N4124, which is tested for solubility at 50 mg/mL in Chloroform. Additional solvents referenced in available literature are ethanol, methanol, and acetonitrile, as well as other organic solvents.
N1200000
Norethisterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
19-Norethindrone, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-yn-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 19-Nor-17α-ethynyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 19-Norethisterone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
norethisterone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
205-206 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What's the dissolvant of this Norethisterone besides DMSO?
1 answer-