BP257
Nandrolone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
19-Nortestosterone, 17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17β-ol-3-one, Nadrolone, Nandrolone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nandrolone
Forma fisica
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti