M6035
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
powder
Sinonimo/i:
Sulfo-SMCC
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Colore
white to light brown
Solubilità
H2O: 2.5 mg/mL
DMF: soluble
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1CC2CCC(C(ON3C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C3=O)=O)=O)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C16H18N2O9S.Na/c19-12-5-6-13(20)17(12)8-9-1-3-10(4-2-9)16(23)27-18-14(21)7-11(15(18)22)28(24,25)26;/h5-6,9-11H,1-4,7-8H2,(H,24,25,26);/q;+1/p-1
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.