Documenti
K1637
Sigma-Aldrich
Kanamicina
meets USP testing specifications, powder
Sinonimo/i:
Kanamicina, Kanamicina A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36N4O11 · H2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281654
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Origine biologica
Streptomyces kanamyceticus
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Forma fisica
powder
Potenza
≥750 μg per mg
Solubilità
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
La kanamicina solfato è un antibiotico aminoglicosidico ad ampio spettro che si ottiene puro dal batterio Streptomyces kanamyceticus. La kanamicina solfato è un agente di selezione per le cellule in coltura cellulare, che agisce legandosi alla subunità 30S del ribosoma batterico che inibisce la sintesi proteica nei batteri suscettibili.
Applicazioni
È usato come additivo in terreni di coltura per l′isolamento di streptococchi di gruppo D su agar azide kanamicina-esculina e per la selezione di cellule vegetali trasformate contenenti neomicina fosfotransferasi su un terreno di kanamicina. La kanamicina solfato inoltre può essere usata come agente di selezione per cellule trasformate con gene della resistenza alla kanamicina B. Se ne consiglia l′uso nelle applicazioni di coltura cellulare a 100 μg/mL. La kanamicina solfato da Streptomyces kanamyceticus è stata usata nella ricerca sull′espressione genica specifica per tipo cellulare.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Il prodotto agisce legandosi alla subunità ribosomiale 70S, inibendo la traslocazione e suscitando errori di codifica.
Modalità di resistenza: gli enzimi che modificano gli aminoglicosidi, inclusi acetiltransferasi, fosfotransferasi, nucleotidiltransferasi, possono alterare l′antibiotico, impedendogli di interagire con i ribosomi.
Spettro antimicrobico: La kanamicina solfato è efficace nei confronti dei batteri gram negativi e gram positivi e del micoplasma.
Caratteristiche e vantaggi
  • Antibiotico di qualità elevata indicato per numerosi impieghi in ricerca
  • risponde alle specifiche di test USP
Nota sulla preparazione
La kanamicina solfato è solubile in acqua a 50 mg/mL, per dare luogo a una soluzione limpida. È praticamente insolubile in alcol, acetone, cloroformio, etere e acetato di etile. La soluzione in acqua all′1% ha un pH compreso tra 6,5 e 8,5. È possibile preparare soluzioni sterili per filtrazione, con un filtro da 0,2 μm.
Le soluzioni sono stabili per circa 5 giorni a 37 °C. Le soluzioni madre acquose possono essere conservate a lungo termine a 2-8 °C.
Stoccaggio e stabilità
Chiusura a tenuta. Anidra Conservare in luogo ben aerato. Conservare sotto chiave o in un'area accessibile solo a personale qualificato o autorizzato.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Torbjörn Johansson et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 48(4), 264-280 (2010-02-10)
Transgenic mice are highly valuable tools for biological research as they allow cell type-specific expression of functionally instrumental genes. In this protocol, the generation of bacterial artificial chromosome (BAC) transgenic constructs is described. We give an overview of different transgenic
Byron H Hartman et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 10(3), 321-340 (2009-04-18)
The Notch signaling pathway is known to have multiple roles during development of the inner ear. Notch signaling activates transcription of Hes5, a homologue of Drosophila hairy and enhancer of split, which encodes a basic helix-loop-helix transcriptional repressor. Previous studies
Atef Allam et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 871-878 (2014-06-11)
The role of the TNF family member CD70 in adaptive T cell responses has been intensively studied, but its function in innate responses is still under investigation. In this study, we show that CD70 inhibits the early innate response to
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.
Fakhri Jeddi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4866-4874 (2014-06-11)
Antimonials remain the first-line treatment for the various manifestations of leishmaniasis in most areas where the disease is endemic, and increasing cases of therapeutic failure associated with parasite resistance have been reported. In this study, we assessed the molecular status