Key Documents
H3136
Sigma-Aldrich
Ematossilina
certified by the Biological Stain Commission
Sinonimo/i:
Nero naturale 1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.28 (anhydrous basis)
Colour Index:
75290
Beilstein:
91400
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
L′ematossilina è un colorante basofilo estratto da un albero, l′Heamatoxylum campechianum. Si lega in modo specifico ai composti acidi e dunque è utile per colorare i nuclei delle cellule che contengono sostanze acide: DNA ed RNA. Se ossidata, l′ematossilina forma emateina, sostanza di colore denso azzurro violetto. Spesso l′ematossilina è usata insieme all′eosina, per lo studio dell′istologia al microscopio ottico.
Applicazioni
L′ematossilina è stata usata:
  • per visualizzare strutture anatomiche e rilevare il nucleo locus ceruleus adiacente alla zona grigia periacqueduttale in campioni di tronco encefalico
  • come controcolorazione nucleare per visualizzare il nucleo, gli adipociti sono stati sottoposti a controcolorazione con un reagente all′ematossilina
  • per colorare il tessuto polmonare destinato all′analisi istologica
Compatibilità
Certificata per l′uso nell′ematossilina ferrica di Weigert, l′emallume di Mayer, l′emallume di Harris e la tecnica di Heidenhain
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Techniques in Aquatic Toxicology (2005)
Expression of matrilin-2 in liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
Szabo E
Pathology Oncology Research, 14, 15-15 (2008)
S-nitrosylation of fatty acid synthase regulates its activity through dimerization.
Choi MS
Journal of Lipid Research, 57, 607-607 (2016)
Netter's Essential Histology, 479-479 (2013)
S-nitrosylation of fatty acid synthase regulates its activity through dimerization
Choi MS, et al.
Journal of Lipid Research, jlr-M065805 (2016)