HHS128
Harris Hematoxylin Solution, Modified
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
7 g/L
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Breve panoramica sul settore della citologia, sul suo ruolo nella citodiagnosi e sull'uso di coloranti, di routine o speciali, per analisi microscopiche ai fini dell’identificazione di anomalie cellulari.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.