MHS16
Mayer′s Hematoxylin Solution
Sinonimo/i:
(6aS,11bR)-7,11b-Dihydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10(6H)-pentol, Delafield′s hematoxylin, Progressive stains
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
1 g/L
pH
2.4 (25 °C)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Scopri gli aspetti cruciali della colorazione di tessuti biologici per la ricerca e la patologia clinica con coloranti standard e speciali.