Documenti
H11300
Sigma-Aldrich
Esametilentetrammina
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,3,5,7-tetraazatriciclo[3.3.1.13,7]decano, Esamina, Metenamina, Urotropina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.19
Beilstein:
2018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
770 °F
Punto di fusione
280 °C (subl.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′esametilentetrammina (HMT), un building block organico idrosolubile caratterizzato da una struttura a gabbia, viene impiegata per formare nuovi polimeri di coordinazione. La sua capacità di inibire la corrosione dell′acciaio dolce in soluzione di acido solforico è stata oggetto di studio. È stato analizzato anche l′effetto piezoelettrico osservato nei cristalli di HMT. È stata descritta la preparazione di alcuni ossidi metallici binari, ternari e quaternari mediante la tecnica di combustione in soluzione utilizzando l′HMT come combustibile.
Applicazioni
L′esametilentetrammina può essere usata per sintetizzare:
  • biossido di titanio del rutilo giallastro drogato con azoto
  • fogli di grafene drogato con azoto (NGS)
  • dispersioni acquose di grafene altamente stabili
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Stable aqueous dispersions of graphene prepared with hexamethylenetetramine as a reductant.
Shen X, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 354(2), 493-497 (2011)
Hexamethylenetetramine: an old new building block for design of coordination polymers.
Kirillov AM.
Coordination Chemistry Reviews, 255(15), 1603-1622 (2011)
Hexamethylenetetramine: a new fuel for solution combustion synthesis of complex metal oxides.
Prakash AS, et al.
J. Mater. Synth. Process, 10(3), 135-141 (2002)
Hydrothermal preparation of nitrogen-doped graphene sheets via hexamethylenetetramine for application as supercapacitor electrodes.
Lee JW, et al.
Electrochimica Acta, 85, 459-466 (2012)
Synergism and antagonism in mild steel corrosion inhibition by sodium dodecylbenzenesulphonate and hexamethylenetetramine.
Hosseini M, et al.
Corrosion Science, 45(7), 1473-1489 (2003)