797979
Esametilentetrammina
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1,3,5,7-tetraazatriciclo[3.3.1.13,7]decano, Esamina, Metenamina, Urotropina
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
770 °F
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤2.0% loss on drying
Colore
white
Punto di fusione
280 °C (subl.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.