G0700000
Guaifenesin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Guaiacol glyceryl ether, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Glycerol guaiacolate, Guaifenesin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
guaifenesin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1OCC(O)CO
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)