F1628
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®
8.0 - 12.0% purity, powder
Sinonimo/i:
FITC–Celite®
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®, suitable for fluorescent labeling techniques
Stato
powder
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
8-12% FITC
Colore
yellow to orange
Compatibilità
suitable for fluorescent labeling techniques
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?