E100
(−)-Eseroline fumarate salt
analytical standard, for drug analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività ottica
[α]23/D −107.9°, c = 0.5 in methanol(lit.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Solubilità
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
0.1 M NaOH: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
H2O: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
methanol: slightly soluble (Solutions should be freshly prepared.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])C(O)=O)C(O)=O.[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(O)ccc3N2C
InChI
1S/C13H18N2O.C4H4O4/c1-13-6-7-14(2)12(13)15(3)11-5-4-9(16)8-10(11)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8,12,16H,6-7H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t12-,13+;/m1./s1
PBZRRADJWNBPNY-XDRMOJKASA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)