E009755
Pyridoxine hydrochloride
Sinonimo/i:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
214-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)