22090
Peptone
suitable for microbiology, Nitrogen source in culture media
Sinonimo/i:
Peptone from casein, Pancreatic hydrolysate of casein, peptone from casein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥11%
Condizioni di stoccaggio
(sealed container)
Impurezze
≤3.5% chloride (expressed as NaCl)
Residuo alla calcinazione
≤8%
Perdita
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.0 (25 °C)
Solubilità
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brown
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.