Documenti fondamentali
D5895
Sigma-Aldrich
p-(p-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
C15H14N3O2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Stato
powder
Stringa SMILE
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(4-6-12)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
OSCKRHPYZNTEIO-CMBBICFISA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)