D0806
Diethylamine
BioXtra
Sinonimo/i:
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥97.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
594 °F
Limite di esplosione
10.1 %
Impurezze
<0.0005% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
<0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. eboll.
55 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?