Documenti
1.07228
Millipore
BPW GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 19250, ISO 6579-1, ISO 21528-1, ISO 22964, FDA-BAM, EP, granular, pkg of 0.5-25 kg
Sinonimo/i:
Acqua peptonata tamponata, Acqua peptonata (tamponata), Acqua peptonata in tampone fosfato, Acqua peptonata, tamponata, Acqua triptone fosfato, BPW, Soluzione peptonata tamponata
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
APHA
EP
FDA-BAM
ISO 19250
ISO 21528-1
ISO 22964
ISO 6579-1
ISO 6887
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Confezionamento
pkg of 0.5-25 kg
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
25.5 g/L
Densità bulk
800 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
nonselective for bacteria (preliminary enrichment)
Descrizione generale
Buffered Peptone Water is rich in nutrients and produces high resuscitation rates for sub lethally injured bacteria and intense growth. The phosphate buffer system prevents bacterial damage caused by changes in the pH of the medium. Peptone including enzymatic digest of casein acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins and minerals whilst sodium chloride maintains the osmotic balance.
GranuCult® è il nome del nostro nuovo marchio che identifica i terreni di coltura disidratati granulari esistenti, conformi alla nuova norma EN ISO 11133:2014, ad altri standard ISO e ai metodi FDA-BAM/USDA-FSIS per l'analisi di campioni alimentari e di acqua. Questi terreni sono attualmente in fase di adeguamento per potere essere pienamente conformi alle più recenti versioni dei suddetti standard e regolamenti per quanto riguarda composizione e controllo di qualità e saranno presto disponibili.
Applicazioni
Buffered Peptone Water is used in the testing of food and water samples. The product is also suitable as a diluent for general use.
Linkage
Sostituisce: 1072285007; 1.07228
Stoccaggio e stabilità
  • Conservare tra +15 °C e +25 °C, asciutto e in contenitore a tenuta.
  • Non usare terreni aggrumati o scoloriti.
  • Tenere al riparo da luce UV (inclusa la luce solare).
  • Solo per uso in vitro.
  • Secondo la norma EN ISO/FDIS 6579-1, il terreno già pronto può essere conservato in recipienti chiusi in un intervallo di temperatura tra +2 °C e +8 °C, al buio e protetto dall′evaporazione per un periodo massimo di sei mesi.
Risultati analitici
Aspetto (limpidezza): limpido
Aspetto (colore): giallastro
pH (25 °C): 6,8 - 7,2
Test di fertilità secondo l′attuale versione del metodo DIN EN ISO 11133 e il metodo armonizzato di EP, USP e JP.
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inoculo su terreno di coltura di riferimento ACC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inoculo su terreno di coltura di riferimento Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Salmonella Abony NCTC 6017): ≤ 100
Crescita escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): da buona a molto buona
Crescita (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): da buona a molto buona
Crescita (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): da buona a molto buona
Crescita (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): da buona a molto buona
Crescita (Salmonella Abony NCTC 6017): da buona a molto buona
Incubazione:
18 ± 2 ore a 37 ± 1 °C
S.abony 18 - 24 ore a 30 - 35 °C
Altre note
Il terreno preparato è limpido e giallastro.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protocolli
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
Contenuto correlato
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Le analisi microbiologiche costituiscono una componente fondamentale della gestione della qualità e della sicurezza in ambito alimentare. Scopri di più sull’ampia gamma dei test disponibili per la ricerca dei microrganismi patogeni e responsabili del deterioramento.