C4786
Cefoxitin sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or granules
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Determine cefoxitin sodium using four stability-indicating spectrophotometric methods in the presence of its alkaline degradation products in its pure form and pharmaceutical dosage forms
- Separate and measure cefoxitin sodium in commercial drug products by high-performance liquid chromatography (HPLC)
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)