H3281
Hematin porcine
Sinonimo/i:
Ferrihemate, Hematin porcine
Origine biologica
Porcine
Livello qualitativo
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C=C)c(C)c(cc1n2)n6[Fe](O)n34)c(C)c5C=C
InChI
1S/C34H34N4O4.Fe.H2O/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);;1H2/q;+3;/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
BMUDPLZKKRQECS-HXFTUNQESA-K
Informazioni sul gene
pig ... MCOLOR(100530327)
Applicazioni
- polymerase chain reaction (PCR) inhibitor to evaluate its effect on the PowerQuant System used for detecting degraded DNA in samples[1]
- supplement in Haemophilus test medium to culture Haemophilus influenzae isolates for resistance studies[2]
- standard to determine the heme coefficient as a part of heme iron analysis using raw beef lung[3]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)