C2510000
Codergocrine mesilate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ergoloid mesylate salt, Dihydroergotoxin mesylate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
codergocrine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.CC(CO)NC(=O)C1CC2C(Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(C)C1
InChI
1S/C19H25N3O2.CH4O3S/c1-11(10-23)21-19(24)13-6-15-14-4-3-5-16-18(14)12(8-20-16)7-17(15)22(2)9-13;1-5(2,3)4/h3-5,8,11,13,15,17,20,23H,6-7,9-10H2,1-2H3,(H,21,24);1H3,(H,2,3,4)
ONYMVHQTXOEAOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti