C2174005
Cilazapril impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1S,9S)-9-{[(R)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino}-10- oxo-octahydro-6H-pyridazino[1,2a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cilazapril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)