C2174000
Cilazapril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cilazapril monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cilazapril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21N(CCC[C@H]2C(=O)O)CCC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC.O
InChI
1S/C22H31N3O5.H2O/c1-2-30-22(29)18(13-12-16-8-4-3-5-9-16)23-17-10-6-14-24-15-7-11-19(21(27)28)25(24)20(17)26;/h3-5,8-9,17-19,23H,2,6-7,10-15H2,1H3,(H,27,28);1H2/t17-,18-,19-;/m0./s1
JQRZBPFGBRIWSN-YOTVLOEGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)