BP904
Acetazolamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-[Aminosulfonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetazolamide
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti