A6011
Acetazolamide
≥99%, powder
Sinonimo/i:
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-[Aminosulfonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
pKa
7.2
Punto di fusione
258-259 °C
Solubilità
1 M NH4OH: 50 mg/mL
DMSO: soluble
methanol and ethanol: slightly soluble
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA12(771) , CA14(23632) , CA2(760) , CA3(761) , CA4(762) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
rat ... Car2(54231) , Car4(29242)
Applicazioni
- to study its protective effect on steatotic liver grafts against cold ischemia reperfusion injury{49)
- to determine its ability to bind isolated porcine retinal pigment epithelium (RPE) melanin by cassette dosing and rapid equilibrium dialysis inserts
- to validate the in vitro gastrulation model of P19C5 stem cells for developmental toxicity screening assays
- to study its inhibitory effect on melanogenesis through enzyme kinetic, in vitro, in vivo and in silico analyses in zebrafish and in A375 human melanoma cells
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3