A7210
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
BioXtra, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Punto di fusione
92 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Densità
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)