A4628
Albumina sierica bovina
5% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Saggio
4.8-5.5% protein basis (biuret)
Forma fisica
solution
Purificato mediante
heat shock fractionation
non contiene
stabilizer or preservative
Origine
USA origin
Concentrazione
4.8-5.5% (biuret)
5% in 0.85% sodium chloride
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component in Opti-minimum essential medium (MEM) to serve as the transfection media to study the effect of albumin on transfection efficiency
- as a component in 0.1% Tween-20/PBS (PBST) in diluting primary antibodies to incubate cells
- to incubate hydroxyapatite (HA) for in vitro study
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)