A2764
Albumin from porcine serum
lyophilized powder, 96-99% (agarose gel electrophoresis)
Origine biologica
Porcine
Livello qualitativo
Saggio
96-99% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
tecniche
ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Porcine ... ALB(396960)
Descrizione generale
Applicazioni
- may be used in metal competition studies to get loaded with copper(II)/Cu(II) for affinity constant measurements and to investigate its secondary specific Cu(II) binding site[3]
- has been used as a macromolecule marker for colostrum feeding and as a purified antigen to measure porcine serum albumin (PSA) in milk and plasma by quantitative immunoelectrophoresis[4]
- has been used in the production of anti-albumin antisera for the detection of meats of different animal species in commercial hamburger samples using dot-ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)[5]
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?