909564
4-Azido-L-phenylalanine
≥98%
Sinonimo/i:
3-(p-Azidophenyl)-L-alanine hydrochloride, 4-Azidophenylalanine hydrochloride, 4-N3-L-Phenylalanine, p-Azido-L-phenylalanine hydrochloride, p-Azido-Phe*HCl, p-Azidophenylalanine hydrochloride, H-4-Azido-Phe*HCl, H-L-4-Azido-Phe-OH, H-L-Phe(4-N3)-OH, H-Phe(4-N3)*HCl, Phe(pN3)*HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H10N4O2/c10-8(9(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)12-13-11/h1-4,8H,5,10H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
NEMHIKRLROONTL-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)